Principaux documents
AMBH2D6EC0D6
Ambeed, Inc.
3-Fluoro-2-iodobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.01
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-fluoro-2-iodobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3FIN/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H
Clé InChI
LOHHYNZRGUOISS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916792-62-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements