Principaux documents
AMBH2D6EC0CA
Ambeed, Inc.
(5-Amino-2-fluorophenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
141.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-amino-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H8FNO/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3,10H,4,9H2
Clé InChI
NBVPTQRFNRBXGB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84832-00-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements