Principaux documents
AMBH2D6EC0AB
Ambeed, Inc.
5,7-Dihydroxycoumarin
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5,7-dihydroxy-2H-chromen-2-one
Inchi Code
1S/C9H6O4/c10-5-3-7(11)6-1-2-9(12)13-8(6)4-5/h1-4,10-11H
Clé InChI
KIQQFVJHWNCGAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-18-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements