Principaux documents
AMBH2D6EBB06
Ambeed, Inc.
2,4-Bis(trifluoromethyl)phenylacetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.15
Numéro MDL:
Iupac Name
[2,4-bis(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H6F6O2/c11-9(12,13)6-2-1-5(3-8(17)18)7(4-6)10(14,15)16/h1-2,4H,3H2,(H,17,18)
Clé InChI
BCHGLBXVODTIEE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/177952-39-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements