Z743818
ART® Non-Filtered Tip
ART 10 REACH, size 10 μL, hinged rack, non-sterile
Synonyme(s) :
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
About This Item
Produits recommandés
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
ART 10 REACH
hinged rack
Conditionnement
pkg of 5X960 ea
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3512-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Taille
10 μL