Principaux documents
Z742469
In Situ adapter for TC-9639 Thermal Cycler multiformat block
Holds 4 x tubes
1 EA
632,00 €
632,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
632,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41102404
Nomenclature NACRES :
NC.21
632,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
Holds 4 x tubes
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific T5000-A-IS
Technique(s)
PCR: suitable
Description générale
This adapter will allow the use of slides with the TC 9639 Thermal Cycler