Z288284
Mimi-pompe KNF Laboport®
Pump only, AC/DC input 115 V AC
Synonyme(s) :
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
CE compliant
CSA approved
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
KNF
Disponibilité
not available in EU
Paramètres
35 psig max. pressure
5.5 L/min pumping speed
~120 torr vacuum
Poids
4.2 lb
Description générale
- Portable
- Oil-free
- Quiet operation
- Maintenance-free, Ryton® pump head
- Molded PTFE diaphragm
- Kalrez® multi-port valves
- Single stage