WIMWG30004SJ
Bruker® SampleJet NMR tubes with caps
L 103.5 mm, cap, O.D. 3.0 mm
Synonyme(s) :
nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
Description
Wilmad tube with Bruker SampleJet caps
Caractéristiques
cap
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad WG-3000-4-SJ
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
103.5 mm
D.E.
3.0 mm
Courbure
60 μm
Diam. du tube
3 mm
Épaisseur de la paroi
0.43 mm