WHA10331553
Whatman® prepleated qualitative filter paper for technical use, Grade 520b 1/2, creped
circles, diam. 320 mm, pack of 50
Synonyme(s) :
Whatman filter, Whatman paper, Z696099, paper filter
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cellulose filters (super-refined)
circles
Conditionnement
pack of 50
Fabricant/nom de marque
Whatman 10331553
Whatman Article No. 28414454 (US reference)
Paramètres
28 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diamètre
320 mm
Épaisseur
650 μm
Dimension de pores
20 μm (max.)
Poids de base
148 g/m2