W361518
Thiazole
≥99%
Synonyme(s) :
1,3-thiazole
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
Halal
Kosher
Agence
meets purity specifications of JECFA
Pureté
≥99%
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Densité
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
nutty
Chaîne SMILES
c1cscn1
InChI
1S/C3H3NS/c1-2-5-3-4-1/h1-3H
Clé InChI
FZWLAAWBMGSTSO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
71.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
22 °C - closed cup