Key Documents
W343218
Sigma-Aldrich
Isobutyl trans-2-butenoate
≥98%, FCC, FG
Synonyme(s) :
2-Methylpropyl (E)-but-2-enoate, Isobutyl (E)-2-butenoate, Isobutyl crotonate
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH=CHCO2CH2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.20
Numéro FEMA:
3432
Conseil de l'Europe Nº :
10706
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12164502
ID de substance PubChem :
Numéro Flavis :
9.273
Nomenclature NACRES :
NA.21
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Qualité
FG
Kosher
Conformité réglementaire
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 100
Pureté
≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.428 (lit.)
Point d'ébullition
171 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
flavors and fragrances
Documentation
see Safety & Documentation for available documents
Allergène alimentaire
no known allergens
Propriétés organoleptiques
fruity; rum
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]\C(C)=C(\[H])C(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C8H14O2/c1-4-5-8(9)10-6-7(2)3/h4-5,7H,6H2,1-3H3/b5-4+
Clé InChI
XDOWKOALJBOBBL-SNAWJCMRSA-N
Description générale
Isobutyl trans-2-butenoate is a flavoring agent used in the food industry.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
131.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
55 °C - closed cup