Documents
T325996
2-AMINO-5-METHYL-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.285
Numéro MDL:
Autres remarques