Principaux documents
T319619
6-CHLORO-2-OXO-2H-CHROMENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C10H6ClNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.