Documents
T309893
6-PHENYL-2,3-DIHYDROIMIDAZO[2,1-B][1,3]THIAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H9N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.29
Numéro MDL:
Autres remarques