Key Documents
T282421
METHYL 4,6-O-BENZYLIDENE-2,3-DIDEOXY-D-ERYTHRO-HEXONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C14H18O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.297
Numéro MDL:
Autres remarques