Documents
T218502
(1R,2S,5S)-2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXYL 6,6-DIMETHYL-2-OXOBICYCLO[3.1.0]HEXANE-1-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.449
Numéro MDL:
Autres remarques