Documents
T158488
4-[(3-CHLORO-1,1-DIOXIDO-1-BENZOTHIEN-2-YL)CARBONYL]MORPHOLINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H12ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
313.762
Numéro MDL:
Autres remarques