Documents
T149861
N-(5-CHLORO-2,3-DIHYDRO-1-BENZOFURAN-3-YL)-2-([5-[(2-METHYLPHENOXY)METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H23ClN4O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.015
Numéro MDL:
Autres remarques