Documents
T138355
ETHYL 1-BENZYL-7-CHLORO-6-FLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H15ClFNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.788
Numéro MDL:
Autres remarques