Principaux documents
SLW1622/10M
Pyrex® Test tubes, without rim, medium wall
18 mL
Synonyme(s) :
Pyrex, SciLabware 1622/10M
100 EA
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.11
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Push fit
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
SciLabware 1622/10M
D.E. × L
16 mm × 125 mm
Capacité
18 mL
18 mL
Diam. du tube
16 mm
Épaisseur de la paroi
1.2 mm
Description générale
  • Conforms to ISO 4142
  • High quality test tubes designed and constructed for optimum performance
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass which gives superior performance to neutral borosilicate and soda-lime glass
  • Allows use at high temperatures - up to 500°C
  • Ideal for microbiology culture work
  • Excellent resistance to chemical attack
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.