Principaux documents
S800864
1-(2-CHLORO-5-METHYLPHENYL)-3-(3-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
S800864-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S800864-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H12ClF3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
328.724
Numéro MDL:
29,20 €