Principaux documents
S779776
1-(4-BUTYLPHENYL)-3-(2-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL)UREA
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19F3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
336.36
Numéro MDL:
Autres remarques