Principaux documents
S768715
8-QUINOLINYL N-(2,4-DIMETHOXYPHENYL)CARBAMATE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H16N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.339
Numéro MDL:
29,20 €