Principaux documents
S663808
1,1-DIBENZYL-3-(3,4-XYLYL)UREA
AldrichCPR
S663808-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S663808-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C23H24N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.461
Numéro MDL:
29,20 €