Principaux documents
S639621
N-(4-(DIMETHYLAMINO)BENZYLIDENE)-4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINE
AldrichCPR
S639621-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S639621-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
296.372
Numéro MDL:
29,20 €