Principaux documents
S62287
(1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-ETHYL-AMMONIUM, TETRAFLUORO BORATE
AldrichCPR
S62287-100MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S62287-100MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H14BF4NO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.053
Numéro MDL:
70,50 €