S49213
2,2,2-TRIFLUORO-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(TRIFLUOROACETYL)AMINO]ETHOXY}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C8H4Cl6F6N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
502.841
Numéro MDL:
Autres remarques