Documents
S47202
1-CHLORO-4-{4-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]PHENOXY}BENZENE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H12Cl2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.265
Numéro MDL:
Autres remarques