Key Documents
S262196
1,3-DIAMINO-7-DIETHYLAMINO-8-METHYL-PHENOXAZIN-5-YLIUM, CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H21ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
332.836
Numéro MDL:
Autres remarques