Principaux documents
RNI00099
Sigma-Aldrich
Dichloro[(S)-BINAP]digold(I)
AldrichCPR
250 MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
158,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C44H32Au2Cl2P2
Poids moléculaire :
1087.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[Au]Cl.[Au]Cl.P(c8ccccc8)(c7ccccc7)c1c(c6c(cc1)cccc6)c2c3c(ccc2P(c5ccccc5)c4ccccc4)cccc3