Documents
R996459
ETHYL 3-((2-FLUOROANILINO)CARBONYL)-1-INDOLIZINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H15FN2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.33
Numéro MDL:
Autres remarques