Documents
R994308
3-TERT-BUTYL-N'-(1-(4-METHOXYPHENYL)ETHYLIDENE)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.39
Numéro MDL:
Autres remarques