Documents
R969214
ET 6-METHYL-2-OXO-4-(3-PHENOXYPHENYL)-1,2,3,4-TETRAHYDRO-5-PYRIMIDINECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.393
Numéro MDL:
Autres remarques