Documents
R936766
N'-(2,4-DICHLOROBENZYLIDENE)-4-(2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-1-YL)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H17Cl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.284
Numéro MDL:
Autres remarques