Principaux documents
R903116
2-(BENZYLAMINO)-3-(((4-MEO-PHENYL)IMINO)ME)-9-ME-4H-PYRIDO(1,2-A)PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.469
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.