Documents
R791253
N-(4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-(2-METHOXYPHENYL)-1-PIPERAZINAMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H29N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
431.539
Numéro MDL:
Autres remarques