Documents
R773530
4-(4-BROMOPHENYL)-N-(3-METHYLPHENYL)-1,3-THIAZOL-2-AMINE HYDROBROMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H14Br2N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.175
Numéro MDL:
Autres remarques