Documents
R741787
2-(1-NAPHTHYL)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(2,6-DIBROMO-4-METHOXYANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18Br2Cl3N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
654.639
Numéro MDL:
Autres remarques