Principaux documents
R738131
4-METHYL-N'-((E,2E)-2-{[(4-METHYLPHENYL)SULFONYL]HYDRAZONO}-1-PHENYLHEXYLIDENE)BENZENESULFONOHYDRAZIDE
AldrichCPR
R738131-100MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
R738131-100MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H30N4O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
526.681
Numéro MDL:
29,20 €