Principaux documents
R703079
N-(5-AMINO-2-CHLOROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H11ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.698
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.