Principaux documents
R699888
N'-(2-HYDROXY-3-METHOXYBENZYLIDENE)DECANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H28N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.435
Numéro MDL:
Autres remarques