Documents
R691461
2-AMINO-4-(3-BROMOPHENYL)-7-HYDROXY-4H-CHROMENE-3-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H11BrN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
343.182
Numéro MDL:
Autres remarques