R668737
N-(4-ALLYL-5-(4-CHLOROPHENYL)-4H-1,3,4-THIADIAZIN-2-YL)-3-BROMOBENZAMIDE HBR
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H16Br2ClN3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
529.684
Numéro MDL:
Autres remarques