Key Documents
R603244
6-AMINO-4-[3-(BENZYLOXY)-4-ETHOXYPHENYL]-3-METHYL-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.457
Numéro MDL:
Autres remarques