Principaux documents
R572322
N-(2,2,2-TRICHLORO-1-(2-TOLUIDINO)ETHYL)OCTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H25Cl3N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.761
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.