Documents
R565679
6-METHYL-1-PHENYL-7,8,9,10-TETRAHYDRO-3H-(1)BENZOFURO(2,3-F)CHROMEN-3-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H18O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.387
Numéro MDL:
Autres remarques