Documents
R559989
2,4-DICHLORO-N-(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-6-YL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H11Cl2NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.166
Numéro MDL:
Autres remarques