Documents
R509884
ETHYL 2-{[(2-CHLOROPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H20ClNO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
393.893
Numéro MDL:
Autres remarques