Principaux documents
R493996
4-BROMO-2-[(E)-({4-[(4-{[(E)-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}PHENYL)SULFONYL]PHENYL}IMINO)METHYL]PHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H18Br2N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
614.316
Numéro MDL:
Autres remarques