Principaux documents
R449911
METHYL 4-[(E)-({[3-(2-METHOXY-1-NAPHTHYL)-1H-PYRAZOL-5-YL]CARBONYL}HYDRAZONO)METHYL]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.451
Numéro MDL:
Autres remarques